Learn More
BINDER™ Cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie ED con convección natural
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
400 l
Uniformidad:
2,5 °C
3 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Condiciones de secado uniforme gracias a la tecnología APT.line™.
- Condiciones de prueba idénticas en todo el interior de la cámara, con independencia del tamaño y cantidad de la muestra
- Aislamiento térmico excepcional que ahorra en costes de funcionamiento
- Intervalo de temperatura: temperatura ambiente más 5 hasta 300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección natural.
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con funciones de temporizador.
- 2 gradillas cromadas.
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de Clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D5374, DIN 12880 |
| Descripción | ED400-400 V-I, con RS 422, Classic.Line serie ED: cámaras de secado y calentamiento con convección natural, 400 l, 400 V 3 ∼ 50-60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 400 l |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C a 300 °C |
| Tipo | Cámara de secado y calentamiento |
| Pantalla | LED |
| Modelo | ED400-400 V-I |
| N.º de estantes | 10 (máximo), 2 (estándar) |
| Puertos | 10/30/50/100 mm |
| Características de seguridad | Tecnología de controlador PID completamente digital fácil de usar y manejar |
| Mostrar más |