Learn More
BINDER™ Cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie ED con convección natural
Las ventajas de una cámara de secado de la serie BINDER ED incluyen tareas rutinarias de secado y esterilización hasta +300 °C. Gracias a la convección natural, todos los procesos térmicos que utiliza esta cámara de secado son muy eficaces. La serie ED garantiza un secado rápido y uniforme.
1900.00€ - 5405.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D5374, DIN 12880 |
---|---|
Temperatura (métrico) | De 5 °C a 300 °C |
Pantalla | LED |
Puertos | 10/30/50/100 mm |
Características de seguridad | Tecnología de controlador PID completamente digital fácil de usar y manejar |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Uniformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Uniformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15662086
![]() |
BINDER™
9010-0190 |
20 l | 2,5 °C |
1900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15602086
![]() |
BINDER™
9010-0075 |
400 l | 3 °C |
5405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Condiciones de secado uniforme gracias a la tecnología APT.line™.
- Condiciones de prueba idénticas en todo el interior de la cámara, con independencia del tamaño y cantidad de la muestra
- Aislamiento térmico excepcional que ahorra en costes de funcionamiento
- Intervalo de temperatura: temperatura ambiente más 5 hasta 300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección natural.
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con funciones de temporizador.
- 2 gradillas cromadas.
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de Clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
Especificaciones
ASTM D5374, DIN 12880 | |
LED | |
Tecnología de controlador PID completamente digital fácil de usar y manejar | |
De 0 a 99 h |
De 5 °C a 300 °C | |
10/30/50/100 mm | |
150 °C | |
50/60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie ED con convección natural