Learn More
Nabertherm™ Estufa de secado, serie TR 300 °C
Logra y mantiene una uniformidad perfecta de la temperatura.Se puede utilizar para diversas aplicaciones, como secado, esterilización o almacenamiento en caliente.
3050.00€ - 13400.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17318209
|
Nabertherm™
TR-065ON |
60 L | C550 |
4120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17328209
|
Nabertherm™
TR-065RN |
60 L | R7 |
3050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17348209
|
Nabertherm™
TR-125ON |
120 L | C550 |
4840.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17358209
|
Nabertherm™
TR-125RN |
120 L | R7 |
3770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17378209
|
Nabertherm™
TR-245ON |
240 L | C550 |
7240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17338219
|
Nabertherm™
TR-455ON |
450 L | C550 |
10210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17398219
|
Nabertherm™
TR-905ON |
1050 L | C550 |
13400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17308229
|
Nabertherm™
TR-905RN |
1050 L | R7 |
12330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Temperatura máxima:de 300 °C
- Intervalo de temperatura de trabajo:5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
- Hornos TR 30 - TR 240 diseñados como modelos de sobremesa
- Hornos TR 450 y TR 1050 diseñados como modelos de suelo
- La circulación horizontal del aire produce una uniformidad de la temperatura superior a +/- 5 °C
- Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Asa grande para abrir y cerrar la puerta
- Se puede cargar en varias capas mediante rejillas desmontables (número de rejillas desmontables incluidas, consulte la tabla de la derecha)
- Gran puerta con apertura amplia, con bisagras a la derecha y liberación rápida para los modelos TR 30 -TR 450
- Puerta de apertura doble con liberación rápida para TR 1050
- Rodillos de transporte equipados con TR 1050
- Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
- Control con microprocesador PID con sistema de diagnóstico automático
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Hasta 300 °C | |
Estufa de secado |