Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
30.32€ - 32.86€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Incluye | Olivas |
Forma | En forma de U |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10727521
|
Lenz Laborglasintrumente
05339013 |
130 mm |
30.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10111621
|
Lenz Laborglasintrumente
05339018 |
180 mm |
32.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Drying tubes
- U-shaped Drying tubes
- U-shaped
- Side tubes with olives
- Outer diameter 6 mm
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Olivas | |
En forma de U |