Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes, Bent, (Calcium Chloride Tubes)
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
9.28€ - 10.39€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10356261
|
Lenz Laborglasintrumente
05333013 |
150 mm |
10.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10010221
|
Lenz Laborglasintrumente
05333010 |
100 mm |
9.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Drying tubes acc. to DIN 12610, bent
- With ball and hose connection
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio Duran |