Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de secado, doblados, con cono NS
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05337003
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Tubos de secado con cono NS
- Doblado (75°)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 24/29 | |
Vidrio Duran |