Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installation Standards with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0
El patrón de instalación DS-33 de GeneScan™ consta de productos de PCR agrupados etiquetados con colorantes de 6-FAM™, VIC™, NED™ y PET™.
Marca: Applied Biosystems™ 4376911
Includes: Cada kit contiene cuatro tubos del patrón de instalación DS-33 de GeneScan™ y un tubo del patrón de tamaño 600 LIZ™ v2.0 de GeneScan™.
Descripción
El kit también contiene un tubo de patrón de tamaño 600 LIZ™ 2.0 de GeneScan™.Información de órdenes
Kit
Especificaciones
Cada kit contiene cuatro tubos del patrón de instalación DS-33 de GeneScan™ y un tubo del patrón de tamaño 600 LIZ™ v2.0 de GeneScan™. Almacenar los tubos DS-33 de -25 °C a -15 °C Almacenar el patrón de tamaño 600 LIZ v2.0 de GeneScan al descongelar entre 2 y 8 °C, proteger de la luz. |
|
Analizador de ADN 3730xl, analizador genético SeqStudio, analizador genético 3500, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL | |
GeneScan™, LIZ™ | |
1 kit | |
Estándar |
Tubo | |
FAM, LIZ, NED, PET, VIC | |
Patrón de instalación | |
Hielo seco |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido