Learn More
Applied Biosystems™ Kit de patrón de matriz DS-33 (juego de colorantes G5)
El software para estos instrumentos utiliza la matriz multicomponente para analizar automáticamente las cinco muestras etiquetadas con tinte fluorescente de diferentes colores.
Marca: Applied Biosystems™ 4345833
288.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02250kg
Includes: Contiene 5 oligonucleótidos marcados con tinte utilizados para generar la matriz multicomponente en una solución 1X TE
Descripción
El kit estándar de matriz se emplea para generar la «matriz de multicomponentes» necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados con 6-FAM, VIC, NED, PET y LIZ en los sistemas Applied Biosystems SeqStudio, series 3500 y 3730. El software de recopilación de datos para estos instrumentos utiliza la matriz de multicomponentes para analizar automáticamente las cinco muestras etiquetadas con tintes fluorescentes diferentes en un solo capilar.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
8 Runs | |
Analizador genético 310, Analizador genético 3100, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador genético SeqStudio, Analizador genético 3130, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500XL, Analizador genético 3500 | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.