Learn More
Bellingham + Stanley™ Densímetro digital DSG
Densímetro DSG con pantalla táctil y sistema de control de temperatura Peltier que mide con Densidad (g/cm3), Gravedad Específica, Sacarosa %w/w (°Brix), Etanol (%w/w, %v/v), API y escalas de usuario bajo pedido.
Marca: Bellingham + Stanley™ 43-40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubo en U oscilante con oscilador de referencia para una mejor protección contra la deriva
- Alta precisión
- Control de temperatura Peltier
- Bomba de limpieza integral y desecante
- Pantalla táctil a todo color de 7 in. con menú de usuario intuitivo
- Métodos preprogramados para densidad, Brix y % etanol, API
- Pista de auditoría y firmas electrónicas
- Cumple con los requisitos de la farmacopea (USP, EP, UKP)
- Cumple con los requisitos de la FDA reg. 21 CFR parte 11
Especificaciones
Color Touchscreen | |
±0.0001 g/cm3 | |
Serial Interface, USB, LAN | |
0 to 3 g/cm3 | |
1 Meter | |
2 mL | |
Benchtop Density Meter | |
Measuring Density, Specific Gravity, Alcohol, Sugar, API |
10°C to 95°C | |
24 cm | |
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian | |
15 sec. | |
0.0001 g/cm3 | |
9.1 kg | |
RFM Refractometer |