Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Entrecruce aminas con suberato de disucinimidil compuesto por grupos de ésteres NHS con un separador de media longitud permeable a la membrana para el entrecruzamiento de proteínas intracelulares.
85.50€ - 191.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15971252
|
Thermo Scientific™
A39267 |
10 x 2 mg |
97.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10138353
|
Thermo Scientific™
21655 |
50 mg |
89.00€
50 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10540434
|
Thermo Scientific™
21555 |
1 g |
191.00€
1 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11831255
|
Thermo Scientific™
21658 |
8 x 2 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
Thermo Scientific™ Pierce DSS, también denominado “suberato de disucinimidil”, es un entrecruzador no escindible y permeable a la membrana que contiene un éster de N-hidroxisucinimida (NHS) reactivo a la amina en cada extremo de un agente separador de 8 átomos de carbono.
Características destacadas:
- Entrecruzamiento químico de proteínas intracelulares antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
- Interacciones de proteínas “fijas” para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
- Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
- Anticuerpos orientados al entrecruzamiento para la agarosa proteína A o G
- Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
Spécification
No | |
No |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.