Learn More
Invitrogen™ DTNB; Ellman's Reagent, 5,5'-Dithiobis-(2-Nitrobenzoic Acid)
Código de producto. 11594726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11594726 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11594726
Marca: Invitrogen™ D8451
DTNB; reactivo de Ellman, 5,5'-ditiobis-(2-ácido nitrobenzóico)
El reactivo de Ellman o DTNB se puede utilizar para cuantificar tioles en proteínas, células y plasma mediante mediciones de absorción. Forma fácilmente un disulfuro mezclado con tioles, liberando el ácido cromóforo 5-merapto-2-nitrobenzóico (absorción máxima de 410 nm). Solo se modifican los tioles proteínicos a los que consigue llegar este reactivo soluble en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivo de Elman
Cantidad 10 g