Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de cuenta atrás Jumbo Traceable™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
De 12 a 24 h
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Características: cuenta progresiva/atrás, tiempo de inicio/límite, memoria, alarma, reloj de 12/24 horas,
- cronómetro
- Pantalla Jumbo ajustable con inclinación de 90 ° a 180 °
- Cuando se llega a cero, suena una alarma distinta y el temporizador muestra el tiempo transcurrido desde la alarma
- Capacidad de temporización: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
- Resolución: 1 segundo
- Exactitud: 0,01%
- Se suministra con pila, soporte, montaje en pared y certificado Traceable™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de cuenta atrás |
| Intervalo de tiempo | De 12 a 24 h |
| Alarms | Alarma distinta con cuenta progresiva para mostrar el tiempo transcurrido |
| Exactitud | 0,01% |
| Resolución | 1 s |
| Pantalla | LCD digital |
| Dirección | Abajo |
| Incluye | Pila, soporte, montaje en pared y certificado Traceable™ |
| Cantidad | 1 unidad |