Learn More
Fisherbrand™ Termohigrómetro con pantalla LCD dual
Marca: Fisherbrand™ 30.5002
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Termohigrómetro | |
0,01 | |
LCD dual | |
110 mm | |
2 pilas AAA |
Del 10 al 99% | |
De -10 °C a +60 °C | |
110 mm | |
1,5 V |
Título del producto
Fisherbrand™ Termohigrómetro con pantalla LCD dual > Dimensiones: 110 x 20 x 110 mm (L. x An. x Al.); intervalo de temperatura: De -10 a 60 °C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido