missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Cierre resellable SJ356D Dual Lock™
El cierre resellable SJ3560 3M™ Dual Lock™ cuenta con un adhesivo acrílico transparente en la parte posterior de un cierre resellable transparente de polipropileno.
Marca: 3M™ 7000070525
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para dar un aspecto translúcido (vidrio, vidrio acrílico (PMMA), policarbonato)
- La instalación a presión sustituye tapones de rosca, clavos, tapones a presión y remaches
- Cinco veces la resistencia a la tensión de los cierres de velcro típicos
- Duraderos
- Hasta 1000 aperturas y cierres antes de perder el 50 % de resistencia a la tracción original
- Cinco veces la resistencia a la tensión de los cierres de velcro típicos
- Presenta una excelente resistencia al calor hasta temperaturas de 93 °C
- Cabezales transparentes interconectados con forma de seta (250 de densidad de tubos por 6,5 cm2)
- Resistente a la humedad y UV
- Ayuda a reducir la vibración
- Adecuado para su uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Transparente | |
5 m | |
25,4 mm |
Paquete doble | |
1 in |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido