Learn More
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Dual-purpose pipets
Marca:  Fisherbrand™
155.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12789246
  • 167.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio de borosilicato, marcas ámbar permanentes, tratamiento Tuf-Temp™para reducir el desconchado
  • Precisión impresa en cada pipeta
  • Capacidad marcada debajo de la boquilla
Información de órdenes
Disponible como pipetas personalizadas de PersonaPet™
Compliance
Calibrados “para administración/soplado” (graduación superior) y “para contener” (graduación inferior).
Especificaciones
Especificaciones
± 0,02 ml
0,16 oz
Pipeta de doble uso
Vidrio de borosilicato
5 mL