Learn More
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Dual-purpose pipets
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Descripción
- Vidrio de borosilicato, marcas ámbar permanentes, tratamiento Tuf-Temp™para reducir el desconchado
- Precisión impresa en cada pipeta
- Capacidad marcada debajo de la boquilla
Información de órdenes
Disponible como pipetas personalizadas de PersonaPet™
Compliance
Calibrados “para administración/soplado” (graduación superior) y “para contener” (graduación inferior).
Especificaciones
±0,006 ml | |
0,06 oz | |
Pipeta de doble uso |
Vidrio de borosilicato | |
2 mL |