Descripción
- Dos cubetas en una
- Los pocillos en ángulo guían las puntas de las pipetas hacia una posición central para ayudar a evitar la contaminación cruzada y los residuos
- Los pocillos impresos identifican las muestras; las tapas sueltas evitan la evaporación y la contaminación
- Volumen no estéril: 5/50mL
- Material: Polipropileno
- Dimensiones: 125 x 50 x 37mm
- Paquete de 25 depósitos y 25 tapas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Capacidad (métrico) | 5/50 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 125 x 50 x 37mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de pipeteado |
| Para utilizar con (aplicación) | Liquid samples |
| Altura (imperial) | 1.5 in. |
| Altura (métrico) | 37 mm |
| Incluye | Tapa |
| Mostrar más |