Learn More
Thermo Scientific™ Cuerpo del rotor DualSpin
Utilice tubos cónicos de 10 ml, jeringas estándar de 15 ml, tubos con gel y tubos para sangre IVD de uso clínico normales con el rotor Thermo Scientific™ DualSpin™.
Marca: Thermo Scientific™ 75008813
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Utilice tubos cónicos de 10 ml, jeringas estándar de 15 ml, tubos con gel y tubos para sangre IVD de uso clínico normales con el rotor Thermo Scientific™ DualSpin™.
Especificaciones
Compuesto ligero | |
Cuerpo del rotor | |
Centrífuga de sobremesa accuSpin™ 8C |