Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de polímero uniformes Duke Standards™ serie 2000
Código de producto. 11844972 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
11 μm
14 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 ml
Código de producto. 11844972
Marca: Thermo Scientific™ 2015A
Analice materiales con un amplio intervalo de tamaños mediante difracción láser u otros métodos con partículas de polímero uniformes que imitan partículas reales.
Analice materiales con un amplio intervalo de tamaños mediante difracción láser u otros métodos con partículas de polímero uniformes Thermo Scientific™ Duke Standards™ serie 2000, unas partículas DVB de poliestireno trazables al NIST™ con distribuciones de tamaños más amplias que imitan partículas reales y presentan un mejor rendimiento en instrumentos de tipo difracción láser. Estas partículas satisfacen la necesidad de patrones de tamaño trazables al NIST con distribuciones ligeramente más amplias que nuestros patrones de tamaño monodispersos de la serie 3000/4000. La mayor amplitud de la distribución dispersa la luz a través de una gama de detectores, lo cual produce una medición más repetible.
Características:
  • El material se compone de poliestireno entrecruzado con divinilbenceno, lo que otorga a la partícula una buena durabilidad y estabilidad química.
  • El polímero tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
  • Las partículas se envasan en forma de suspensión acuosa en viales de 15 ml con punta de cuentagotas.
  • Excelente para el uso con cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable a NIST con desviación estándar muy reducida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene trazas de surfactante.
Contenido y almacenamiento Guarde el producto a temperatura ambiente o manténgalo refrigerado. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Incluye Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), Certificado de calibración y trazabilidad a NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 15 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 1,1 µm, 7,5% CV
Estabilidad = 24 meses
Diámetro (métrico) 15 μm