Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99+ %
Código de producto. 10279213
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-66-2
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064288
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Sinónimo dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dulcitol
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 188°C to 189°C
Color Blanco
Punto de ebullición 275°C to 280°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 544
Índice Merck 15, 4362
Información de solubilidad (3% in water) Colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Dulcitol