Learn More
Euro Protection™ Botas Dunlop™ Hygrade
Marca:  Euro Protection™ 9HYGR39
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12084465
  • 43.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Certificado CE, EN ISO 20347
PVC
Nailon
39
PVC
Antideslizante y resistente al agua
Botas
Blanca, Verde
Para uso industrial, empresas alimentarias y trabajo agrícola
PVC
Suela antideslizante
No conforme a disposiciones de seguridad