Descripción
- Proporciona resultados rápidos y fiables
- Disponible para distintas graduaciones de pH
- Muestra dos colores diferentes para cada valor de pH en intervalos de unidad de pH de 0,3 a 1
- Permite una lectura más precisa y una buena estimación de los valores intermedios
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | Desde 3,5 hasta 6,8 |
| Formato | Recarga |
| Cantidad | 3/Paq. |
| Tipo | Papel de pH |