Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont 1073B Tyvek Autoclave Continuous Form Tubing
Superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts and minimal drying time. Simply cut Tyvek tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validate-able impulse, or continuous band sealer.
Marca: Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El tubo Tyvek™ 1073B de grado médico es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
- Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
- Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
- Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Recomendado para usar con un sellador térmico
- hidrófobos
- Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
121 °C (< 250 °F) | |
500 ft x 4 pulg. | |
152 m | |
10 cm |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125°C | |
500 ft | |
4 in |