Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marca: Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-16X36
Detalles adicionales : Peso : 4.99320kg
Descripción
- Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
- La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
- Excelente resistencia a impactos
- Sellos de fábrica consistentemente fuertes
- Barrera microbiana excepcional
- Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Trazable por lotes
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
1073B Tyvek | |
50/caja | |
6,35 mm (36 pulg.) x 12,7 mm (16 pulg.) | |
91,4 cm | |
40,6 cm |
Según la aplicación | |
Sello térmico | |
Sí | |
Componentes/piezas de cambio de equipos farmacéuticos (tapones, juntas, etc.) | |
1615 g/m2/24 h | |
Destiladores | |
36 in | |
16 in |