Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE
Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marca:  Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-24X44
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17788247
  • 764.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
  • La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
  • Excelente resistencia a impactos
  • Sellos de fábrica consistentemente fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Trazable por lotes
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Certificado de conformidad (COC)
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
50/caja
6,35 mm (44 pulg.) x 12,7 mm (24 pulg.)
111,8 cm
70 cm
Según la aplicación
Sello térmico
Sí
Componentes/piezas de cambio de equipos farmacéuticos (tapones, juntas, etc.)
1615 g/m2/24 h
Destiladores
44 in
24 in