Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marca: Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-6X34
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
- La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
- Excelente resistencia a impactos
- Sellos de fábrica consistentemente fuertes
- Barrera microbiana excepcional
- Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Trazable por lotes
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
100/caja | |
6,35 mm (34 pulg.) x 12,7 mm (6 pulg.) | |
86,4 cm | |
15,2 cm |
Según la aplicación | |
Sello térmico | |
Sí | |
Componentes/piezas de cambio de equipos farmacéuticos (tapones, juntas, etc.) | |
1615 g/m2/24 h | |
Destiladores | |
34 in | |
6 in |