Learn More
3M™ Cinta duradera para marcar pisos 971
La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se compone de un soporte de vinilo de uso intensivo con un adhesivo de caucho. El soporte resistente y duradero resiste el arrastre de palés y el alto tránsito de carretillas elevadoras; además, es fácil de limpiar.
Brand:  3M™ 7100249185
556.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 View more versions of this product
Product Code. 17868466
  • 725.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Una cinta de uso intensivo para tráfico pesado
La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se ha diseñado especialmente para soportar en las zonas más transitadas. Sus colores conservan su intensidad incluso cuando se exponen a una gran abrasión, como el arrastre de palés y de equipo pesado. El soporte resistente presenta un perfil bajo y resiste el curvado que puede hacer que se levanten los bordes y reducir la vida útil de una cinta de señalización de suelos. El adhesivo de caucho proporciona una unión fuerte a los suelos, pero también se puede retirar limpiamente de una sola pieza, incluso después de un uso prolongado. Esta cinta no tiene liner y se puede aplicar fácilmente con el aplicador de marcado de carriles 3M™ M-1 o a mano. Esta cinta de señalización de suelos es ideal para iniciativas de fabricación limpia 5S y está disponible en diversos colores y anchos de hasta 610 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
32.9 m x 50.8 mm
Floor and Safety Marking
Rubber
Vinilo
Rubber Adhesive
0.432 mm
Yellow
Tape
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Cinta duradera para marcar pisos 971 > Color: Amarillo
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.