Learn More
H-B Instrument™ Termómetros Durac™ 10/30 con junta esmerilada de líquido en vidrio, relleno de líquido orgánico
Código de producto. 16640043 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
16640043 De -10 °C a +250 °C cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16640043
Marca: H-B Instrument™ B608041200
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Los termómetros con junta esmerilada tienen una junta esmerilada 10/30 y están diseñados para su uso con cristalería química.
  • Fabricados para profundidades de inmersión específicas
  • Contienen líquido orgánico rojo en contraste con fondo de vidrio de color blanco
Specifications
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 300 mm
Relleno del termómetro Líquido orgánico rojo
Longitud (imperial) 12 in
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +250 °C
Exactitud ±1 °C; ±1,5 °C por encima de 150 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 25 mm (1 in)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • DURAC Liquid Fill for Thermometers
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: acetone