Learn More
H-B Instrument™ Barómetro Durac™
Unidad recalibrable
Marca:  H-B Instrument™ B61502-0300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17580685
  • 112.62€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Incluye líneas y números negros
  • Orificio para el montaje en pared
  • Ajuste automáticamente una vez establecido
  • Diseñado para su funcionamiento en altitudes inferiores a 2000 m
Especificaciones
Especificaciones
3938
2,5 in
Plástico
Barómetro
64 mm
64 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
H-B Instrument™ Barómetro Durac™ > Plástico; diám.:64 mm; intervalo:de 940 a 1070 mbar, de 705 a 800 mm