Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) and Baume Plain Form Hydrometers: for Liquids Heavier Than Water
Los hidrómetros de doble escala y de forma plana miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua y la Baume en varios rangos
45.55€ - 54.23€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas. |
Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos más pesados que el agua |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Exactitud | Incrementos | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Exactitud | Incrementos | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17440264
|
H-B Instrument™
B61806-0800 |
Desde 1,000 hasta 1,225 | ±0,005 | 0.005 | 165 mm |
54.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17430264
|
H-B Instrument™
B61806-0500 |
Desde 1,000 hasta 2,000 | ±0,02 | 0,02 | 165 mm |
45.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Medición de la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos de 1,00 a 2,00, y Baume en varios rangos de 0° a 70°
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura: 15 °C
- El modelo universal (13-202-121) está disponible para líquidos pesados y ligeros en un intervalo de 0,700 a 2,00
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. | |
Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas. | |
Para líquidos más pesados que el agua |