Learn More
Tampón de pH de valor 7,00 DuraCal™, Hamilton™
Código de producto. 10199151
Click to view available options
Cantidad:
3 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
3 PCS
Código de producto. 10199151
Marca: Hamilton 238918
Edge
Opción económica, ya que solo se utilizan unos 20 ml de tampón por calibración. Los tampones de pH de valor 7 DuraCal™ Hamilton™ tienen valores reales determinados por un laboratorio DKD, acreditado para la medición de pH.
  • Valor de pH de 7,00
  • Inmune a los microorganismos
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
pH 7
Cantidad 3 x 500 ml