Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Duramaxx, tono 5.0 para IR
Click to view available options
Tono 5.0 para IR
Descripción
- La lente con tono 5 es ideal para aplicaciones de soldadura
- Diseño de perfil bajo y lente tórica para un gran campo de visión panorámico
- OTG: se adapta cómodamente sobre la mayoría de gafas graduadas
- Se pueden usar cómodamente con un respirador de media máscara
- El cuerpo de elastómero blando es flexible y se adapta a la cara para un ajuste cómodo y sin espacios
- Sistema de ventilación indirecta y revestimiento Dura-streme para reducir el empañamiento
- Antivaho y resistentes a arañazos
- Diadema grande y ajustable
- Sustitución sencilla y económica de la lente
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de lente | Dura-streme |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | IR/UV 5.0 |
Para utilizar con (aplicación) | Soldadura, industria, construcción, mantenimiento |
Color de marco | Azul, gris |
Material de la banda de sujeción | Neopreno |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | PP/TPE |
Título del producto
Honeywell™ Gafas de seguridad Duramaxx, tono 5.0 para IR >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido