Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador, forma de tapón
Reducción compacta de hembra a macho.
24.31€ - 346.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15864838
|
DWK Life Sciences
286576109 |
Toma NS 14/23, cono NS 19/26 |
309.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874838
|
DWK Life Sciences
286576306 |
Toma NS 14/23, cono NS 24/29 |
322.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884838
|
DWK Life Sciences
286576709 |
Toma NS 19/26, cono NS 24/29 |
322.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894838
|
DWK Life Sciences
286576906 |
Toma NS 24/29, cono NS 29/32 |
346.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15911621
|
DWK Life Sciences
286576803 |
Toma NS 19/26, cono NS 29/32 |
322.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10131931
|
DWK Life Sciences
286576503 |
Socket NS 14/23, Cone NS 29/32 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los adaptadores de DURAN™ se emplean para conectar dos piezas con diferentes tamaños de esmerilado normalizado. Para la reducción de una hembra más pequeño a un macho más grande en casos en los que se requiere poco espacio.- Reducción compacta de hembra a macho.
- Debido a su diseño compacto, este adaptador reductor ocupa muy poco espacio.
- En forma de tapón
Especificaciones
10/Pk. | |
masivo |