Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn Condensers with Cone
134.00€ - 149.00€
Especificaciones
Material | Vidrio Duran |
---|---|
Tipo | Condensador Allihn |
Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
Cantidad | 1 Paq. |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10306094
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05226014 |
Extractor de 70 ml |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10441064
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05226016 |
Extractor de 100 a 250 ml |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10090201
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05226006 |
Tubos de oliva DURAN™ |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Vidrio Duran | |
Condensador Allihn | |
Para vapores de condensación | |
1 Paq. |