Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio aspirador DURAN™, cuello de rosca GL 45, vía lateral con rosca GL 32
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Frasco de laboratorio aspirador con tapón roscado, completo con llave de paso de PTFE y tapón rojo GL 45 de PBT.
- Se suministra listo para usar
- Salida de llave de paso de llave de PTFE y vidrio DURAN™
- Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
- Tabulación con rosca GL 32
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Acabado del cuello | Tamaño de rosca GL 45 |
| Diámetro (métrico) | 136 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |