Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma alta, con pico
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Descripción
Los vasos de precipitados son vasos cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: alto y bajo, con o sin pico, con o sin escala
- Boquilla para un vertido limpio
- Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
- Estampado cerámico blanco de alta resistencia
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Título del producto
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma alta, con pico >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido