Learn More
DWK Life Sciences Campana DURAN™, con tapa de vidrio con bola
Campana de brida plana con bola y brida esmerilada para montaje en una placa experimental al vacío (cámara de vacío).
Marca:  DWK Life Sciences 244606907
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12759666
  • 615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
De forma predeterminada, las pruebas se realizan a presión normal. La realización de pruebas al vacío ( baja presión) puede tener efectos significativos en el proceso de reacción. Para poder observar estos efectos en el rango de vacío bajo y medio, se debe utilizar un plato de experimentación de vacío y una campana (también llamada campana de la bomba de aire).
  • La bola permite levantar fácilmente la campana
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
315 mm
Aplicaciones de vacío; pruebas en cámaras de vacío
Autoclavable
Vidrio de borosilicato 3.3
1/paq.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Campana DURAN™, con tapa de vidrio con bola > Diámetro de 315 mm