Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cilindro con fondo redondo, para recipientes encamisados, borde cortado por choque térmico, sin impresión
Para la elaboración de un recipiente de reacción.
Marca:  DWK Life Sciences 210276678
170.05 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10385581
  • 193.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los cilindros vacíos con fondo redondo DURAN™ son convincentes debido a su buena distribución del espesor de pared y permiten la producción rentable de recipientes de reacción con una geometría reproducible. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
  • Para recipientes encamisados con borde cortado
  • Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
  • Producción rentable de recipientes de reacción con geometría reproducible
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Para procesar como recipiente de reacción
5,5 mm, grosor de la pared
250 mm
1/paq.
Boro 3.3