Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03001928
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10697281
  • 103.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Redondo
50 mL
Toma NS 19/26
51 mm