Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001949
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Redondo |
250 mL | |
Toma NS 19/26 | |
85 mm |