Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de dos cuellos de vidrio de borosilicato DURAN™
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de dos cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
25.00€ - 74.00€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Forma del fondo Redondo
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta de toma Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta de toma Precio Cantidad y disponibilidad  
10602662
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03213270
1000 mL 19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
74.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12633790
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03211137
100 ml 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
48.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10332611
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214137
100 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
25.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10070281
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214237
100 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
49.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10372751
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214149
250 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
35.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10204481
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214249
250 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
58.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10481083
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03213149
250 mL 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
51.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10284521
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214449
250 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
40.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10382751
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214158
500 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
41.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10388839
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214128
50 mL NS29/NS14
41.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10139120
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214458
500 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
47.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10772512
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03211122
24 mL 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
25.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10624271
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03211128
50 mL 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
25.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10181991
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03214258
500 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
69.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acc. to DIN 12394
  • With side neck at 20° angle
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Redondo