Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Refrigerante de bolas, (Refrigerante Allihn), con 2 esmerilados normalizados, y 2 olivas de plástico desenroscables
El refrigerante de bolas es idóneo para la condensación de vapores de mezclas de reacción y la mayoría de las veces se emplea como refrigerante de reflujo.
Marca: DWK Life Sciences 242527207
83.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23300kg
Descripción
El condensador de bulbo es similar al condensador Liebig. Su tubo vertical interno presenta constricción a distancias iguales, creando la forma esférica típica que le da su nombre. Debido a esta forma, la superficie de refrigeración es más grande que la del condensador Liebig y genera una mayor turbulencia de vapor.
- El condensador de bulbo tiene una mayor superficie de refrigeración que el condensador Liebig y, por tanto, mayor capacidad de refrigeración
- Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
Especificaciones
NS 29/32 | |
Tamaño no DIN | |
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |
Condensador de reflujo para condensación y retroalimentación del vapor (disolvente) a la mezcla de reacción; destilación; producto y condensador de reflujo; las juntas esmeriladas estándar de 250 mm (junta esmerilada estándar 24/29 y junta de esmerilada estándar 29/32) y de 400 mm (con junta esmerilada estándar 24/29) son tamaños especiales y no conformes a DIN | |
1 unidad | |
400 mm |