Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bureta, clase AS, con banda Schellbach y macho de PTFE, con llave recta NS, tiempo de espera 30 segundos, con certificado de lote y certificación de conformidad
Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción.
Marca: DWK Life Sciences 243303904
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
Las buretas originales de DURAN™ están fabricadas en vidrio borosilicato 3.3 de alta resistencia química. Se utilizan principalmente para la realización de valoraciones. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción. Están calibradas a una temperatura de referencia de + 20 °C por vertido (Ex). Esto significa que las cantidades se pueden leer exactamente en la graduación, porque al calibrar se ha considerado la adherencia del líquido sobre el vidrio. En el caso de las buretas, las tolerancias de volumen corresponden a los márgenes de error según ISO y DIN. Las buretas DURAN™ están disponibles con macho de vidrio o de PTFE. A diferencia de los machos de vidrio, no es necesario engrasar los machos de PTFE, lo cual facilita el trabajo en el laboratorio. Buretas que disponen de la clase de precisión AS y de un número de lote, se entregan con un certificado de lote. En este certificado se documenta el valor promedio que resulta de la medición del lote en cuestión, la desviación estándar y la fecha de emisión. Los certificados de lote también están disponibles online. El número de lote consiste en cuatro dígitos. Los dos primeros números indican el año de producción, los dos números siguientes indican el lote, p. ej.: 18.01.- El calibrado se basa en el vaciado (Ex), a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Con divisiones anulares en marcas principales
- La cantidad de líquido necesaria para la valoración, que se desconoce de antemano, puede leerse con mucha precisión después de que se haya completado la reacción
- Con banda Schellbach
- Debido a la precisión de la escala son particularmente adecuadas para fines de valoración
- tiempo de espera 30 segundosLas cantidades pueden leerse exactamente en la graduación, puesto que al calibrarlas se ha tenido en cuenta la adherencia del líquido en el vidrio
- Los machos de PTFE no tienen que ser engrasados, a diferencia de los de vidrio, lo que simplifica el trabajo en el laboratorio
Especificaciones
sí | |
Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene | |
2/Pk. |
100 mL | |
Valoración; Volumetría; Análisis volumétrico | |
± 0.1 mL |