Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes with Blue Graduations and Lateral Stopcock with PTFE spindle
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
277.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Lateral Stopcock |
---|---|
Longitud (métrico) | 500 mm |
Material | DURAN |
Altura (métrico) | Scale length 500 mm |
Incluye | No bottle |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10161481
|
Hirschmann™
344036060 |
10 mL |
277.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10739581
|
Hirschmann™
344037060 |
25 mL |
277.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10029750
|
Hirschmann™
344037560 |
50 mL |
277.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Aparatos de titulación
- Sedimento
- Clase AS, DURAN™
- Graduaciones en azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
- Tiras Schellbach para mejorar la legibilidad
Especificaciones
Lateral Stopcock | |
DURAN | |
No bottle | |
Lateral | |
Automatic Titrating Buret | |
DIN EN ISO 385 |
500 mm | |
Scale length 500 mm | |
Azul | |
PTFE | |
Clase AS |