Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase B DURAN™ con graduaciones de color azul y línea Schellbach
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 3110260
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Schellbach
- Línea corta
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 385
Especificaciones
10 ml | |
0,02 ml | |
Llave de paso recta | |
Recto | |
±0,03 ml | |
Clase B |
500 mm | |
Longitud de la escala: 500 mm | |
Azul | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Bureta Schellbach | |
DIN EN ISO 385 |