Learn More
SCAT Frasco de laboratorio redonda transparente DURAN™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Tamaño de rosca (métrico):
GL45
NS29/32
Descripción
- Alta resistencia a las influencias químicas
- Excelente comportamiento térmico para un uso de hasta 140 °C
- Larga vida útil gracias a la mano de obra de alta calidad
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C
- En varios tamaños de rosca, formas y colores
- Opcionalmente con cuello esmerilado o con abertura de cuello ancha
- Variantes con revestimiento protector disponibles
- Incluye tapón de rosca de PP azul
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5000 mL |
Color | Clear |
Descripción | Frasco de laboratorio DURAN |
Material | Vidrio Duran |
Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Forma | Round |