Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cristalizador, sin pico
Código de producto. 11766582 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11766582
Marca: DWK Life Sciences 213133408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma y el fondo planos del cristalizador permiten una evaporación uniforme de los disolventes y, por lo tanto, la cristalización de sólidos a partir de soluciones y suspensiones.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos.
  • La forma plana y ancha permite que los disolventes se evaporen rápidamente y de manera uniforme
  • Gran base
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 60 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Cristalización; preparación de soluciones concentradas; disponible con boquilla DIN 12 338 o sin boquilla DIN 12 337
N.° por paquete 10/paq.
Diámetro (métrico) 60 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.