Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cristalizador, sin pico
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos.
- La forma plana y ancha permite que los disolventes se evaporen rápidamente y de manera uniforme
- Gran base
- Boquilla para un vertido limpio
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cristalización; preparación de soluciones concentradas; disponible con boquilla DIN 12 338 o sin boquilla DIN 12 337 |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 190 mm |