Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo DURAN™ con rosca DIN y tapón de rosca de PBT
Código de producto. 11736818 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11736818 100 mm 12 mm paquete de 50
15232079 160 mm 16 mm paquete de 50
12635706 180 mm 18 mm paquete de 50
11600039 100 mm 13 mm 50 PCS
11620039 150 mm 16 mm 50 PCS
11660039 150 mm 20 mm paquete de 50
6 options
Código de producto. 11736818
Marca: DWK Life Sciences 261351155
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los tubos de cultivo con rosca DIN y tapones de rosca se utilizan para cultivos a partir de medios líquidos y para el almacenamiento en condiciones estériles.
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Los tubos de cultivo DURAN™ originales se distinguen por su distribución uniforme del grosor de la pared y por presentar una mínima expansión térmica, que da como resultado una alta resistencia a los cambios de temperatura. Por lo tanto, son especialmente adecuados para trabajar a temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • Con rosca DIN y tapón de rosca de PBT para un sellado hermético (también disponible sin tapón de rosca)
  • Sellado muy hermético gracias a la junta de silicona recubierta de PTFE
  • Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 6 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3), PBT, PTFE
Para utilizar con Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles; trabajos con medios de cultivo celular en condiciones estériles dentro de armarios de bioseguridad y campanas extractoras limpias
Incluye Con tapón de rosca
Cantidad 50/paq.
Tamaño de rosca GL 14
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 12 mm