Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo DURAN™ con rosca DIN y tapón de rosca de PBT
Código de producto. p-7189495 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 11736818
Marca: DWK Life Sciences 261351155
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de cultivo con rosca DIN y tapones de rosca se utilizan para cultivos a partir de medios líquidos y para el almacenamiento en condiciones estériles.
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Los tubos de cultivo DURAN™ originales se distinguen por su distribución uniforme del grosor de la pared y por presentar una mínima expansión térmica, que da como resultado una alta resistencia a los cambios de temperatura. Por lo tanto, son especialmente adecuados para trabajar a temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • Con rosca DIN y tapón de rosca de PBT para un sellado hermético (también disponible sin tapón de rosca)
  • Sellado muy hermético gracias a la junta de silicona recubierta de PTFE
  • Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3), PBT, PTFE
Para utilizar con Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles; trabajos con medios de cultivo celular en condiciones estériles dentro de armarios de bioseguridad y campanas extractoras limpias
Incluye Con tapón de rosca
Cantidad 50/paq.
Tamaño de rosca GL 14
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 12 mm